2-氨基-3-溴-5-甲基吡啶 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 3-Bromo-5-methylpyridin-2-amine, 2-Amino-3-bromo-5-picoline, 3-Bromo-5-methyl-2-pyridylamine
A1555-25G A1555-5G
TCIAA1555-25GEA 0 CNY
TCIAA1555-25G TCIAA1555-5G
2-氨基-3-溴-5-甲基吡啶 ≥98.0% (by GC)
2-氨基-3-溴-5-甲基吡啶
分子式: C₆H₇BrN₂
分子量: 187.04 g/mol
MDL编号: MFCD00068231
CAS号: 17282-00-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4822372a38ce868bb8eb66172697ba78e8411adf&vid=4822372a38ce868bb8eb66172697ba78e8411adf&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 72.0 to 75.0 deg-C