异氰酸 2-溴苯酯 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
Danger
I0498-25G I0498-5G
TCIAI0498-25GEA 0 CNY
TCIAI0498-25G TCIAI0498-5G
异氰酸 2-溴苯酯 ≥98.0% (通过GC)
异氰酸 2-溴苯酯
分子式: C₇H₄BrNO
沸点: 62 - 64 °C (0,5 -rr)
密度: 1,6 g/cm³ (20 °C)
闪点: 107°C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00001995
CAS号: 1592-00-3
UN号: 2206
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bfeeefe9ccbf53e80b3c0c2911d3f6ea56f168a7&vid=bfeeefe9ccbf53e80b3c0c2911d3f6ea56f168a7&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %