2-溴-N,N-二甲基苯胺 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Warning
B3243-25G B3243-5G
TCIAB3243-25GEA 0 CNY
TCIAB3243-25G TCIAB3243-5G
2-溴-N,N-二甲基苯胺 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-溴-N,N-二甲基苯胺
分子式: C₈H₁₀BrN
沸点: 108°C
溶点: 38 °C
密度: 1,388 g/cm³ (25 °C)
MDL编号: MFCD00013522
CAS号: 698-00-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3b99c392edf83bb5b3b32b25c9021e2cc4dec8e0&vid=3b99c392edf83bb5b3b32b25c9021e2cc4dec8e0&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %