1,3-双(三氟甲基)-5-溴苯 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
|
Warning
|
B1753-10G
B1753-25G
TCIAB1753-10GEA
0
CNY
TCIAB1753-10G
TCIAB1753-25G
1,3-双(三氟甲基)-5-溴苯 ≥98.0% (通过GC)
1,3-双(三氟甲基)-5-溴苯
分子式:
C₈H₃BrF₆ 沸点: 151°C 溶点: –16 °C 密度: 1,7048 g/cm³ (20 °C) 闪点: 110°C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00000381 CAS号: 328-70-1 EINECS: 206-334-5 |
|
产品技术规格
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |