2-溴戊酸 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: (±)-2-Bromopentanoic acid, 2-Bromovalericacid
B0667-25G B0667-500G
TCIAB0667-25GEA 0 CNY
TCIAB0667-25G TCIAB0667-500G
2-溴戊酸 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-溴戊酸
分子式: H₃C(CH₂)₂BrCHCOOH
分子量: 181.03 g/mol
沸点: 136°C
MDL编号: MFCD00004217
CAS号: 584-93-0
EINECS: 209-546-6
UN号: 3265
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e281e0ba1c5ff3cc01a2410dede7b5c96e46b7cf&vid=e281e0ba1c5ff3cc01a2410dede7b5c96e46b7cf&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %