11-溴十一酸 ≥97.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
|
Warning
|
B0389-25G
B0389-500G
TCIAB0389-25GEA
0
CNY
TCIAB0389-25G
TCIAB0389-500G
11-溴十一酸 ≥97.0% (通过GC,滴定分析)
11-溴十一酸
分子式:
BrH₂C(CH₂)₉COOH 沸点: 190°C 溶点: 48…49 °C 密度: 1,24 g/cm³ (20 °C) 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00002732 CAS号: 2834-05-1 EINECS: 220-602-9 |
|
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 97.0 % |
Melting point | 48.0 to 52.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |