丁基三苯基溴化膦 ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: TBP
B0970-25G B0970-250G
TCIAB0970-25GEA 0 CNY
TCIAB0970-25G TCIAB0970-250G
丁基三苯基溴化膦 ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
丁基三苯基溴化膦
分子式: H₃C(CH₂)₃P(C₆H₅)₃Br
分子量: 399.31 g/mol
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011855
CAS号: 1779-51-7
EINECS: 217-219-4
UN号: 3464
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f563d9045a0916550385c7c739ae71d143f18c9&vid=0f563d9045a0916550385c7c739ae71d143f18c9&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Water almost transparency