1-溴-2,4,6-三异丙基苯 ≥95.0% (通过GC)
供应商: TCI
B3513-25G B3513-5G
TCIAB3513-25GEA 0 CNY
TCIAB3513-25G TCIAB3513-5G
1-溴-2,4,6-三异丙基苯 ≥95.0% (通过GC)
1-溴-2,4,6-三异丙基苯
分子式: C₁₅H₂₃Br
沸点: 148°C
MDL编号: MFCD00051547
CAS号: 21524-34-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c8837ec13213d14e4b20563d6bb747da1bee3118&vid=c8837ec13213d14e4b20563d6bb747da1bee3118&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %