高度、气压和温度计,Traceable®
供应商: VWR BRAND PRIVATE LABEL USA
61161-398
VWRU61161-398EA 7638 CNY
VWRU61161-398 VWRI620-1922
高度、气压和温度计,Traceable®
气压计
该紧凑轻量表可测量气压、温度和高度。其可以逐渐显示气压趋势,并配备秒表/时钟和罗盘。
  • 坚固防震外壳
  • 带日期显示和秒表功能的时钟
  • 以图形方式显示气压趋势
Conforms ISO 17025. Traceable to standard provided by NIST.
W×D×H: 95×70×19 mm
Weight: 100 g
Certifications: 符合ISO 17025标准,经A2LA认证,具有NIST可追溯性。
Delivery information: 交付信息: 随附系索和两节电池。