细胞刮和细胞铲
供应商: VWR Collection
VWRI734-2602EA 749 CNY
VWRI734-2602 VWRI734-2603 VWRI734-2604 VWRI734-2605
细胞刮和细胞铲
细胞刮刀
旨在让细胞收集更简单、高效。多个叶片位置可选——烧瓶用刮片或收集器皿内细胞用的铲子(尤其是骨髓干细胞)。
  • ABS横肋手柄能够在刮取细胞时提供更强的硬度和确保更好的控制
  • 灵活轻薄的TPD叶片能够避免损伤细胞
  • 独立包装
  • γ辐射灭菌
  • 无热原