cis-2,6-Dimethylmorpholine 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
371840250 371841000 371845000
ACRO371840250EA 0 CNY
ACRO371840250 ACRO371841000 ACRO371845000
cis-2,6-Dimethylmorpholine 97%
cis-2,6-Dimethylmorpholine
分子式: C₆H₁₃NO
溶点: –85 °C
闪点: 41 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00078428
CAS号: 6485-55-8
EINECS: 229-353-0
UN号: 2734
ADR: 8,II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4450 to 1.4470 (20°C, 589 nm)
GC ≤2 % Trans-2,6-dimethylmorpholine