三氧化硫吡啶络合物 48 - 50% (active SO3), Technical Grade
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 吡啶三氧化硫络合物
132870250 132871000
ACRO132870250EA 0 CNY
ACRO132870250 ACRO132871000
三氧化硫吡啶络合物 48 - 50% (active SO3), Technical Grade
三氧化硫吡啶络合物
分子式: C₅H₅NO₃S
溶点: 155 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00012437
CAS号: 26412-87-3
EINECS: 247-683-3
UN号: 3261
ADR: 8,II
现在订购
产品技术规格
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay 48 to 50 % (Active SO3)
Elemental Analysis 3.98 to 4.48 % N
Specific optical rotation -13.5° to -21.5° (20°C, 589 nm) (c=0.5 in chloroform)