羟胺-O-磺酸 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Amino hydrogen sulphate
325940250 325941000
ACRO325940250EA 0 CNY
ACRO325940250 ACRO325941000
羟胺-O-磺酸 97%
羟胺-O-磺酸
分子式: H₃NO₄S
分子量: 113.09 g/mol
溶点: 210 °C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00011604
CAS号: 2950-43-8
EINECS: 220-971-6
UN号: 3260
ADR: 8 II
现在订购
产品技术规格
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %