二乙基亚磷酰氯 90% tech.
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 氯亚磷酸二乙酯, 二乙基氯代磷酸酯
114250250 114251000
ACRO114250250EA 0 CNY
ACRO114250250 ACRO114251000
二乙基亚磷酰氯 90% tech.
二乙基亚磷酰氯
分子式: C₄H₁₀ClO₂P
分子量: 156.55 g/mol
密度: 1.09 g/cm³
闪点: <1 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00009074
CAS号: 589-57-1
EINECS: 209-652-2
UN号: 2924
ADR: 3 II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4340 to 1.4410 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric ≥88 %