N-甲基-1,3-二氨基丙烷 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 3-甲氨基丙胺, N-甲基-1,3-丙二胺
155570010 155572500
ACRO155570010EA 0 CNY
ACRO155570010 ACRO155572500
N-甲基-1,3-二氨基丙烷 99%
N-甲基-1,3-二氨基丙烷
分子式: C₄H₁₂N₂
沸点: 139…141 °C (760 mmHg)
溶点: –72 °C
密度: 0,84 g/cm³
闪点: 35 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008209
CAS号: 6291-84-5
EINECS: 228-544-6
UN号: 2922
ADR: 8,I
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4458 to 1.4478 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤50 APHA
Titration with HCl ≥98.5 %