三[2-(2-甲氧基乙氧基)乙基]胺 95%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
124850250 124851000
ACRO124850250EA 0 CNY
ACRO124850250 ACRO124851000
三[2-(2-甲氧基乙氧基)乙基]胺 95%
三[2-(2-甲氧基乙氧基)乙基]胺
分子式: C₁₅H₃₃NO₆
沸点: 330 °C (760 mmHg)
密度: 1,01 g/cm³
闪点: 162 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00010748
CAS号: 70384-51-9
EINECS: 274-590-5
UN号: 2735
ADR: 8,III
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear light yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4466 to 1.4486 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Titration with HClO4 ≥94 %