3-氯-3-氧代丙酸甲酯 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 丙二酸甲酯酰氯, 甲基丙二酰氯
414510050 414510250
ACRO414510050EA 0 CNY
ACRO414510050 ACRO414510250
3-氯-3-氧代丙酸甲酯 97%
3-氯-3-氧代丙酸甲酯
分子式: C₄H₅ClO₃
分子量: 136.53 g/mol
沸点: 57…59 °C (12 mmHg)
闪点: 80 °C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00013657
CAS号: 37517-81-0
EINECS: 253-540-6
UN号: 3265
ADR: 8 II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4310 to 1.4350 (20°C, 589 nm)
Titration RCOCl ≥96.0 %