二甲基乙二肟二钠盐八水合物 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
408341000 408342500
ACRO408341000EA 0 CNY
ACRO408341000 ACRO408342500
二甲基乙二肟二钠盐八水合物 99%
二甲基乙二肟二钠盐八水合物
分子式: C₄H₆N₂Na₂O₂·8H₂O
溶点: >300 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00150288
CAS号: 75006-64-3
EINECS: 262-523-2