十烷基三甲基溴化铵 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: (1-Decyl)trimethylammonium bromide, N,N,N-Trimethyldecan-1-aminium bromide
406230250 406231000
ACRO406230250EA 0 CNY
ACRO406230250 ACRO406231000
十烷基三甲基溴化铵 99%
十烷基三甲基溴化铵
分子式: C₁₃H₃₀BrN
分子量: 280.30 g/mol
溶点: 243 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00041973
CAS号: 2082-84-0
EINECS: 218-219-7
现在订购
产品技术规格
Appearance White to beige Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 %
HPLC ≥96.0 %