四丁基磷酸氢铵 0.5 M 在HPLC级水中 用于HPLC
供应商: Thermo Fisher Scientific
420170250 420175000
ACRO420170250EA 0 CNY
ACRO420170250 ACRO420175000
四丁基磷酸氢铵 0.5 M 在HPLC级水中 用于HPLC
四丁基磷酸氢铵
分子式: C₁₆H₃₈NO₄P
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00064526
CAS号: 5574-97-0
EINECS: 226-947-1
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear solution
UV at 300 nm A: ≤0.03
Color scale ≤10 APHA
Titration with NaOH 0.48 to 0.52 M