胭脂红酸 70-90%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 中性红 4
346630010 346630050
ACRO346630010EA 0 CNY
ACRO346630010 ACRO346630050
胭脂红酸 70-90%
胭脂红酸
分子式: C₂₂H₂₀O₁₃
溶点: 136 °C (dec.)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00167028
CAS号: 1260-17-9
EINECS: 215-023-3
UN号: 3147
ADR: 8 III
现在订购
产品技术规格
Appearance Red Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥70 %