双(五甲基环戊二烯)铁(II)
供应商: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 二茂铁
347740010 347740050
ACRO347740010EA 0 CNY
ACRO347740010 ACRO347740050
双(五甲基环戊二烯)铁(II)
双(五甲基环戊二烯)铁(II)
分子式: C₂₀H₃₀Fe
分子量: 326.30 g/mol
溶点: 277 °C (dec.)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00058736
CAS号: 12126-50-0
现在订购
产品技术规格
Appearance Yellow to orange Crystalline powder
NMR (1H-NMR) Consistent with structure