苯甲酰甲酸乙酯 95%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: α-羰基苯乙酸乙酯
410350050 410350250
ACRO410350050EA 0 CNY
ACRO410350050 ACRO410350250
苯甲酰甲酸乙酯 95%
苯甲酰甲酸乙酯
分子式: C₁₀H₁₀O₃
分子量: 178.19 g/mol
沸点: 138…139 °C (18 mmHg)
闪点: 113 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00009120
CAS号: 1603-79-8
EINECS: 216-504-0
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to green Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5150 to 1.5170 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %