3-蒈烯 90% stabilised
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
367960250 367960010
ACRO367960250EA 0 CNY
ACRO367960250 ACRO367960010
3-蒈烯 90% stabilised
3-蒈烯
分子式: C₁₀H₁₆
沸点: 167…170 °C (1013 hPa)
密度: 0,864 g/cm³ (20 °C)
闪点: 45 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00001315
CAS号: 13466-78-9
EINECS: 236-719-3
UN号: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 12,01885