盐酸 6.0 N, StandARd® 滴定液, Macron Fine Chemicals™
供应商: Avantor Performance Materials
|
Danger
|
MACRH168-07EA
2432
CNY
MACRH168-07
MACRH168-05
盐酸 6.0 N, StandARd® 滴定液, Macron Fine Chemicals™
盐酸
分子式:
HCl 密度: 1,06 g/cm³ (20 °C) 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00011324 CAS号: 7647-01-0 EINECS: 231-595-7 UN号: 1789 ADR: 8,II |
产品技术规格
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | 5.95 - 6.05 |
Normality | 5.95 - 6.05 |