盐酸 6.0 N, StandARd® 滴定液, Macron Fine Chemicals™
供应商: Avantor Performance Materials
Danger
MACRH168-07EA 2432 CNY
MACRH168-07 MACRH168-05
盐酸 6.0 N, StandARd® 滴定液, Macron Fine Chemicals™
盐酸
分子式: HCl
密度: 1,06 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011324
CAS号: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN号: 1789
ADR: 8,II
现在订购
产品技术规格
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use 5.95 - 6.05
Normality 5.95 - 6.05