4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 2-Fluoro-5-hydroxybenzotrifluoride, 4-Fluoro-3-trifluoromethylphenol
F0754-25G F0754-5G
TCIAF0754-25GEA 0 CNY
TCIAF0754-25G TCIAF0754-5G
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenol
分子式: C₇H₄F₄O
沸点: 86°C
闪点: 79°C
MDL编号: MFCD00043875
CAS号: 61721-07-1
EINECS: 432-560-0
UN号: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2c62b6cd800229603d5d19eedcd6a52ffa01e6b7&vid=2c62b6cd800229603d5d19eedcd6a52ffa01e6b7&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %