PureStep垫架
供应商: VWR Collection
VWRI115-1296EA 5061 CNY
VWRI115-1296 VWRI115-1287 VWRI115-1288 VWRI115-1289 VWRI115-1290 VWRI115-1291 VWRI115-1292 VWRI115-2471
PureStep垫架
粘尘垫 Mat Frames
该款架子适用于PureStep垫,适合不允许将垫子直接粘在地板表面的临界区域。架子采用结实的硬质聚苯乙烯基材料制成,背部采用防滑设计,能够将垫子固定在几乎任何表面上。
  • 避免地板留下垫子残胶
  • 减少滑倒的风险
  • 防滑部分采用聚合物涂层涤纶织物制成
  • 天然抗菌、防霉变
订购须知 Adhesive mats are sold separately.