胶带,聚乙烯,工业胶带
供应商: VWR Collection
VWRI817-0100EA 490.09 CNY
VWRI817-0100 VWRI817-0095 VWRI817-0059 VWRI817-0063 VWRI817-0065 VWRI817-0101 VWRI817-0096 VWRI817-0099 VWRI817-0097 VWRI817-0098 VWRI817-0152
胶带,聚乙烯,工业胶带
胶带
带丙烯酸胶黏剂的聚乙烯胶带,具有低释气性和良好的干净剥离性能。胶带在受控环境下制成,采用塑料卷芯和独立包装。
  • 贴于标签上(保护纸质标签)
  • 维修用
  • 彩色编码
Processed in a controlled environment, tapes are wound on a plastic core and single-bagged.
Length: 32,9 m
Different colours available.