2-氨基乙基联苯基硼酸酯 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 2-APB, 二苯基硼酸 2-氨基乙酯, 2-氨基乙基二苯基硼酸酯, 二苯基硼酸
155420050 155420100 155420250
ACRO155420050EA 0 CNY
ACRO155420050 ACRO155420100 ACRO155420250
2-氨基乙基联苯基硼酸酯 98%
2-氨基乙基联苯基硼酸酯
分子式: C₁₄H₁₆BNO
分子量: 225.1 g/mol
溶点: 190…194 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00014823
CAS号: 524-95-8
EINECS: 208-366-5
现在订购
产品技术规格
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 190 to 194 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %