L-肉毒碱 99+%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 维生素 BT, 左旋肉毒碱
241040100 241040010
ACRO241040100EA 0 CNY
ACRO241040100 ACRO241040010
L-肉毒碱 99+%
L-肉毒碱
分子式: C₇H₁₅NO₃
分子量: 161.20 g/mol
溶点: 208…212 °C (dec.)
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00038747
CAS号: 541-15-1
EINECS: 208-768-0
现在订购
产品技术规格
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Solubility (5 % in water) Clear colorless
Specific optical rotation -29° to -32° (20°C, 589 nm) (c=1, H2O)
Titration with HClO4 ≥99.0 %