1-丙基磷酸酐 50% (w / w) 在DMF中
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
374660250 374661000
ACRO374660250EA 0 CNY
ACRO374660250 ACRO374661000
1-丙基磷酸酐 50% (w / w) 在DMF中
1-丙基磷酸酐
分子式: C₉H₂₁O₆P₃
沸点: 153 °C
闪点: 56 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00006583
CAS号: 68957-94-8
EINECS: 422-210-5
UN号: 2920
ADR: 8,II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear yellow to brown Solution
Refractive index 1.4500 to 1.4540 (20°C, 589 nm)
Assay ≥50 % w/w Solids