8-Hydroxyquinoline-5-sulphonic acid monohydrate 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 8-Hydroxyquinoline-5-sulphonic acid hydrate
121920050 121921000 121925000
ACRO121920050EA 0 CNY
ACRO121920050 ACRO121921000 ACRO121925000
8-Hydroxyquinoline-5-sulphonic acid monohydrate 98%
8-Hydroxyquinoline-5-sulphonic acid monohydrate
分子式: C₉H₇NO₄S·1H₂O
分子量: 243.2365 g/mol
溶点: >300 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00149482
CAS号: 283158-18-9
EINECS: 201-570-5
现在订购
产品技术规格
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥97.5 %
GC ≥97.5 %