苄基膦酸二乙酯 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
|
Warning
|
114170250
114171000
ACRO114170250EA
0
CNY
ACRO114170250
ACRO114171000
苄基膦酸二乙酯 99%
苄基膦酸二乙酯
分子式:
C₁₁H₁₇O₃P 沸点: 106…108 °C (1 mmHg) 密度: 1,09 g/cm³ 闪点: >112 °C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00009078 CAS号: 1080-32-6 EINECS: 214-097-4 |
产品技术规格
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4950 to 1.4980 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |