对甲苯磺酰甲基异腈 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: N-对甲苯磺酰甘氨酸, 对甲基苯磺酰甲基异腈, TosMIC
182450250 182450050
ACRO182450250EA 0 CNY
ACRO182450250 ACRO182450050
对甲苯磺酰甲基异腈 98%
对甲苯磺酰甲基异腈
分子式: C₉H₉NO₂S
分子量: 195.24 g/mol
溶点: 111…113 °C
存储条件: Freezer
MDL编号: MFCD00000005
CAS号: 36635-61-7
EINECS: 253-140-1
UN号: 2811
ADR: 6.1 II
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to beige to light brown Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 109 to 115 °C (Dec)
HPLC ≥97.5 %