亚氨基二乙酸 98+%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 2,2'-Azanediyldiacetic acid
204970250 204975000
ACRO204970250EA 0 CNY
ACRO204970250 ACRO204975000
亚氨基二乙酸 98+%
亚氨基二乙酸
分子式: C₄H₇NO₄
溶点: 243 °C (dec.)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00004280
CAS号: 142-73-4
EINECS: 205-555-4
现在订购
产品技术规格
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥98.0 %