过氧化氢异丙苯 (Luperox CU90) 80% 在水溶液中
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
349960050 349962500
ACRO349960050EA 0 CNY
ACRO349960050 ACRO349962500
过氧化氢异丙苯 (Luperox CU90) 80% 在水溶液中
过氧化氢异丙苯 (Luperox CU90)
分子式: C₉H₁₂O₂
溶点: –30 °C
密度: 1,06 g/cm³
闪点: 83 °C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00002129
CAS号: 80-15-9
EINECS: 201-254-7
UN号: 3109
ADR: 5.2,
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodometric 80 to 85 %
Color scale ≤450 APHA