N-乙氧甲酰邻苯二甲酰亚胺 99+%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: Ethyl phthalimide-N-carboxylate, N-乙氧羰基邻苯二甲酰亚胺, Ethyl 1,3-dioxo-2-isoindolinecarboxylate
108310500 108310100
ACRO108310500EA 0 CNY
ACRO108310500 ACRO108310100
N-乙氧甲酰邻苯二甲酰亚胺 99+%
N-乙氧甲酰邻苯二甲酰亚胺
分子式: C₁₁H₉NO₄
分子量: 219.20 g/mol
溶点: 82…84 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00005893
CAS号: 22509-74-6
EINECS: 245-048-5
现在订购
产品技术规格
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 82 to 84 °C
Water ≤0.5 % (K.F.)
Titration ≥99.0 % (Saponification)