氰甲基膦酸二乙酯 96%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 二乙基氰甲基磷酸酯, 氰甲基膦酸二乙酯
114270100 114270500
ACRO114270100EA 0 CNY
ACRO114270100 ACRO114270500
氰甲基膦酸二乙酯 96%
氰甲基膦酸二乙酯
分子式: C₆H₁₂NO₃P
分子量: 177.14 g/mol
沸点: 101…102 °C (.4 mmHg)
密度: 1.09 g/cm³
闪点: >112 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00001893
CAS号: 2537-48-6
EINECS: 219-806-0
UN号: 3278
ADR: 6.1 III
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4312 to 1.4332 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %
Additional info Cr2O3: 0.00005 %
Particle size 205 µm (D50) Typical