4-氯乙酰乙酸乙酯 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Ethyl 4-chloro-3-oxobutanoate
177640500 177642500
ACRO177640500EA 0 CNY
ACRO177640500 ACRO177642500
4-氯乙酰乙酸乙酯 98%
4-氯乙酰乙酸乙酯
分子式: C₆H₉ClO₃
沸点: 103 °C (16 mmHg)
溶点: –8 °C
密度: 1,21 g/cm³
闪点: 96 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00000939
CAS号: 638-07-3
EINECS: 211-317-0
UN号: 2927
ADR: 6.1,II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4515 to 1.4545 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %