双十二烷基二甲基溴化铵 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 溴化双十二烷基二甲基铵
D1974-25G D1974-500G
TCIAD1974-25GEA 0 CNY
TCIAD1974-25G TCIAD1974-500G
双十二烷基二甲基溴化铵 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
双十二烷基二甲基溴化铵
分子式: C₂₆H₅₆BrN
分子量: 462.65 g/mol
MDL编号: MFCD00041969
CAS号: 3282-73-3
EINECS: 221-923-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=068ff02ccb90f92fadcb1b73b51bf7f22d2334aa&vid=068ff02ccb90f92fadcb1b73b51bf7f22d2334aa&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 161.0 to 167.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency