4-Amino-o-cresol ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
Warning
A1536-25G A1536-5G
TCIAA1536-25GEA 0 CNY
TCIAA1536-25G TCIAA1536-5G
4-Amino-o-cresol ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
4-Amino-o-cresol
分子式: C₇H₉NO
沸点: 259 °C (1013 hPa)
溶点: 129 °C
MDL编号: MFCD00007878
CAS号: 2835-96-3
EINECS: 220-619-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=acbf19bc6081173fe8c23a1c89c1a5ed0443fa5d&vid=acbf19bc6081173fe8c23a1c89c1a5ed0443fa5d&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %