乙炔基三甲基硅烷 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 三甲基硅乙炔
T1239-25ML T1239-5ML
TCIAT1239-25MLEA 0 CNY
TCIAT1239-25ML TCIAT1239-5ML
乙炔基三甲基硅烷 ≥98.0% (by GC)
乙炔基三甲基硅烷
分子式: C₅H₁₀Si
沸点: 53°C
密度: 0,7111 g/cm³ (20 °C)
闪点: -34°C
MDL编号: MFCD00008569
CAS号: 1066-54-2
EINECS: 213-919-9
UN号: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=55f31012b010cd69de1c6ce9bf6e3f9851cac1e1&vid=55f31012b010cd69de1c6ce9bf6e3f9851cac1e1&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %