采样杯,锥形,带螺旋盖
供应商: VWR Collection
VWRI216-0855EA 1580 CNY
VWRI216-0855 VWRI216-0856 VWRI216-0857 VWRI216-0858 VWRI216-0859 VWRI216-0860 VWRI216-0861 VWRI216-0862 VWRI216-0863 VWRI216-0864 VWRI216-0865 VWRI216-0868 VWRI216-0869 VWRI216-1185 VWRI216-3949
采样杯,锥形,带螺旋盖
样品容器 通用容器
PP。
  • 整套可选,配有不同颜色盖子
  • 无菌和非无菌,单独包装或散装
  • 有磨砂的标签区
普通采样的理想容器。容量120 ml。