分析漏斗
供应商: VWR BRAND PRIVATE LABEL USA
414004-277 414004-279 414004-276 414004-274 414004-273
VWRU414004-277EA 562 CNY
VWRU414004-277 VWRU414004-279 VWRI221-0243 VWRI221-0244 VWRI221-0245 VWRI221-0246 VWRI221-0247 VWRI221-0248 VWRI221-0249 VWRI221-0250 VWRI221-0246S VWRU414004-276 VWRU414004-274 VWRU414004-273
分析漏斗
漏斗 过滤漏斗 Analytical Funnels
聚丙烯,半透明.
  • 58°的内部凸纹,用于快速过滤
  • 外部凸纹可防止空气进入滤纸下方
  • 极好的耐化学腐蚀性和耐高温性
配合标准滤纸使用。60°锥角.