胖肚移液管,单刻度标线,Class AS
供应商: VWR Collection
VWRI612-4133EA 127 CNY
VWRI612-4133 VWRI612-4129 VWRI612-4130 VWRI612-4132 VWRI612-4134 VWRI612-4135 VWRI612-4136 VWRI612-4137 VWRI612-4138 VWRI612-4131
胖肚移液管,单刻度标线,Class AS
移液管和移液器 球管
硼硅酸盐 9.1 玻璃。
  • 校准方式为转移准确(TD)
  • 高反差琥珀色染色环形刻度标线
  • 不提供单个证书
Certifications: DIN EN ISO 648
订购须知 符合性认证,带批次日期信息