滴定管,横向旋塞
供应商: VWR Collection
VWRI612-4144EA 1004 CNY
VWRI612-4144 VWRI612-4142 VWRI612-4143
滴定管,横向旋塞
滴定管
3.3硼硅玻璃,AS级.
  • Schellbach标记条,旋塞,带玻璃钥匙
  • 高对比度蓝色珐琅刻度
  • 含批次证书
DIN EN ISO 385
Certifications: DIN EN ISO 385