研杵
供应商: VWR Collection
VWRI410-0126EA 502 CNY
VWRI410-0126 VWRI410-0125 VWRI410-0124 VWRI410-0123 VWRI410-0122 VWRI410-0121 VWRI410-0120 VWRI410-0119
研杵
研钵和杵
瓷质
  • 研磨表面,无光泽
  • 带釉把手
Certifications: 按照DIN 12906生产