4,4′-二甲基-2,2′-联吡啶 99+%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
373230010 373230050
ACRO373230010EA 0 CNY
ACRO373230010 ACRO373230050
4,4′-二甲基-2,2′-联吡啶 99+%
4,4′-二甲基-2,2′-联吡啶
分子式: C₁₂H₁₂N₂
溶点: 174…176 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00006441
CAS号: 1134-35-6
EINECS: 214-483-2
UN号: 2811
ADR: 6.1,III
现在订购
产品技术规格
Appearance Beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥99.0 %