烯丙基三苯基溴化膦 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
103040250 103041000
ACRO103040250EA 0 CNY
ACRO103040250 ACRO103041000
烯丙基三苯基溴化膦 99%
烯丙基三苯基溴化膦
分子式: C₂₁H₂₀BrP
分子量: 383.261 g/mol
溶点: 222…225 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011808
CAS号: 1560-54-9
EINECS: 216-332-6
现在订购
产品技术规格
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 %
Water ≤12 % (K.F.)