三氯化钛四氢呋喃复合物 (1:3) 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Titanium(III) chloride tetrahydrofuran complex
375160010 375160100
ACRO375160010EA 0 CNY
ACRO375160010 ACRO375160100
三氯化钛四氢呋喃复合物 (1:3) 97%
三氯化钛四氢呋喃复合物 (1:3)
分子式: C₁₂H₂₄Cl₃O₃Ti
溶点: >250 °C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD01631276
CAS号: 18039-90-2
UN号: 2925
ADR: 4.1,II
现在订购
产品技术规格
Appearance Blue-green to blue Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥96.0 %